certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001540
traceable to USP 1604643
APIファミリー
risedronate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI Key
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2077-50MG-PW:
PHR2077-50MG:
試験成績書(COA)