Merck
1631533
USP
3-アミノ-5-メチルイソオキサゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Amino-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O
CAS番号:
分子量:
98.10
Beilstein:
108110
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfamethoxazole
メーカー/製品名
USP
mp
59-61 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI Key
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sulfamethoxazole Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
  • Sulfamethoxazole
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1631533-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5