Merck
水素化触媒
元素表からの6つの一般的な水素化触媒が示されており、それぞれ青色の背景の中の色付きの四角の中に描かれている。描かれている金属は、パラジウム(Pd)、ニッケル(Ni)、白金(Pt)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、イリジウム(Ir)である。各四角の中には、元素の原子番号、記号、原子質量が記載されている。
イリジウム、ニッケル、パラジウム、白金、ロジウム、ルテニウムなどの水素化触媒は、水素と化合物の化学反応を活性化する目的で用いられます。水素化反応に用いられる金属触媒は、さらに不均一系触媒と均一系触媒に分けられます。  
ラージスケールでの合成を迅速化し、選択的な合成を可能にする不均一系触媒を豊富に取り揃えています。金属の割合と炭素の構造をコントロールすることで反応性を変化させることができ、応用可能性が広がります。Evonik社の不均一系固体触媒がラインナップに加わり、活性炭担持金属触媒のポートフォリオがさらに多彩になりました。  
汎用性の高い均一系触媒も提供しています。通常、均一系触媒は不均一系触媒よりも選択性や特異性が高く、反応機構を合理的に操作すればより良好な結果を得ることが可能です。触媒を反応混合液に直接加えるため反応速度が高く、高温を必要としません。しかし、最終生成物から触媒を除去する必要があります。
豊富に取り揃えた高品質の触媒の中から、医薬品、農薬、工業用化学製品、カスタム製造などお客様の用途に最適なソリューションが見つかるはずです。グローバルに展開するSigma-Aldrich®の供給ネットワークによって迅速に製品をお届けし、お客様の業務を円滑に進めます。Sigma-Aldrich®のカタログに掲載されている製品ポートフォリオのほか、API合成用のパラジウム触媒前駆体のカスタム触媒合成やバルク製造も対応しています。科学の発展に貢献する、私たちの比類なき製品ポートフォリオとサービスをぜひご利用ください。