주요 문서
129488
Sigma-Aldrich
5-Iodovanillin
97%
동의어(들):
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H2(OCH3)(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
278.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
powder
mp
183-185 °C (lit.)
작용기
aldehyde
iodo
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Lodovanillin was used in the characterization of 5-Iodoacetovanillone. 5-Iodovanillin has also been used in the synthesis of platelet activating factor antagonist L-659,989.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
An improved synthesis of acetosyringone.
Crawford LW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(11), 1562-1566 (1956)
Thompson AS, et al.
Tetrahedron Letters, 31(48), 6953-6956 (1990)