주요 문서
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
동의어(들):
Boc-β-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
Beilstein:
1909986
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
InChI key
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)