주요 문서
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
동의어(들):
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28N2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
440.53
Beilstein:
2229312
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (CE)
광학 활성
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
InChI key
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1