Key Documents
171344
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid
98%
동의어(들):
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H10(CH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
powder
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable