181404
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
동의어(들):
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(C7H12O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
vapor density
1.2 (37 °C, vs air)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
997 °F
분자량
average Mw ~99,000 by GPC
구성
solids, 25-30 wt. %
농도
in toluene
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
전이 온도
Tg -49 °C
density
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Unit weight does not include weight of solvent.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4.0 °C