autoignition temp.
580 °F
분자량
average Mw ~350,000 by GPC
환원 점도
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
산성 번호
<1 mg KOH/g
전이 온도
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubility
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble
esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
density
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.