About This Item
Linear Formula:
PdSO4
CAS Number:
Molecular Weight:
202.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
98%
양식:
powder
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
bp
330 °C (lit.)
SMILES string
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges