주요 문서
223123
Sigma-Aldrich
L-Serine ethyl ester hydrochloride
99% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
169.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99% (TLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-132 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)