주요 문서
233153
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4584 (lit.)
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone has been used to investigate the use of in situ generated CuCF3 for the direct substitution of chlorine by CF3 in various aromatic substrates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)