주요 문서
250066
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AlBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
266.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
형태
liquid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
농도
1.0 M in dibromomethane
density
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)