주요 문서
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine-3-carboxylic acid
98%
동의어(들):
2-(Methylthio)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
169.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
215-217 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioether
SMILES string
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Anisotropy in 2-(methylthio)pyridine-3-carboxylic acid [2-(methylthio)nicotinic acid] has been investigated by nanoindentation experiment.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.