주요 문서
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)3C6H2CHO·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
InChI key
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)