주요 문서
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
동의어(들):
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
153-155 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI key
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)