Key Documents
282510
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-1-propene
99%
동의어(들):
(2-Methylpropenyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
Beilstein:
1902046
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp
−50-−48 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methyl-1-phenyl-1-propene has been used in the preparation of 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol and 1-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)