주요 문서
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI key
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)