291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
98%
๋์์ด(๋ค):
Kryptofixยฎ 221
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
98%
refractive index
n20/D 1.5018 (lit.)
density
1.111 g/mL at 20 ยฐC (lit.)
SMILES string
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
๋ฒ์ ์ ๋ณด
๋ถ์๋ฌผ
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
235.4 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
113 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.