주요 문서
294667
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hydrodeoxygenation and hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal on supported platinum, palladium and copper catalysts has been reported.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hydrogenation and Hydrodeoxygenation of 2-methyl-2-pentenal on supported metal catalysts.
Pham TT, et al.
J. Catal., 266(1), 9-14 (2009)