주요 문서
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
동의어(들):
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5Li
CAS Number:
Molecular Weight:
72.03
Beilstein:
3535737
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reagent type: ligand
SMILES string
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)