주요 문서
307912
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride dibutyl etherate
동의어(들):
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
InChI key
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)