주요 문서
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
222.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
96%
vapor pressure
2 mmHg ( 0 °C)
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
218-221 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI key
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)