주요 문서
322717
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
동의어(들):
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
185.56
Beilstein:
777991
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChI key
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)