농도
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)