주요 문서
326364
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
동의어(들):
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NbCl4(CO4H8)2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식:
powder
양식
powder
mp
93 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)