주요 문서
333948
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
80 wt. % in 1-butanol
동의어(들):
Tetrabutyl zirconate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zr(OC4H9)4
CAS Number:
Molecular Weight:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solution
Quality Level
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
농도
80 wt. % in 1-butanol
refractive index
n20/D 1.466
density
1.049 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)