분석
99%
광학 활성
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
InChI key
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable