반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2;;/h1,3-10H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UPTQKRMNWABXMZ-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)