주요 문서
339628
Sigma-Aldrich
Dodecylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
동의어(들):
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
273.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-34 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)