374598
Cetyltrimethylammonium hydrogensulfate
99%
๋์์ด(๋ค):
CTAHSO4, Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
99%
mp
250-260 ยฐC (dec.) (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Some of the applications include:
- Rhodium(I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of (Z)-methyl-ฮฑ-acetamidocinnamate.
- Asymmetric palladium-catalyzed alkylation of 1,3-diphenyl-2-propenyl acetate with dimethyl malonate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.