주요 문서
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
InChI key
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)