Key Documents
380776
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
동의어(들):
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(CH2Cl)3
CAS Number:
Molecular Weight:
175.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
InChI key
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)