주요 문서
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
동의어(들):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NiI2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
양식:
powder
분석
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
density
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)