주요 문서
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
동의어(들):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
Beilstein:
2127805
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
유전자 정보
human ... CCR2(1231)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)