주요 문서
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
동의어(들):
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidine, Nα-Z-L-Histidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
289.29
Beilstein:
92342
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)