주요 문서
413674
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
동의어(들):
Lanthanum triiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LaI3
CAS Number:
Molecular Weight:
519.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.9% trace metals basis
제품 라인
AnhydroBeads
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lanthanum
불순물
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
density
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)