주요 문서
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Germanium tetraiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
GeI4
CAS Number:
Molecular Weight:
580.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.99% trace metals basis
양식:
powder
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
InChI key
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)