주요 문서
572659
Sigma-Aldrich
Germanium(II) bromide
97%
동의어(들):
Dibromogermylene, Germanium dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GeBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
97%
양식:
powder
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES string
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
InChI key
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1