주요 문서
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MnI2
CAS Number:
Molecular Weight:
308.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder or crystals (or flakes)
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
80 °C (dec.) (lit.)
density
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)