주요 문서
429287
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)trimethyltin(IV)
technical grade
동의어(들):
Pentamethylstannanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SnN(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
InChI key
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n