주요 문서
430684
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
동의어(들):
Strontium dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
247.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.995% trace metals basis
Grade:
anhydrous
양식:
powder
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.995% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
특징 및 장점
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)