주요 문서
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
246.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
solid
mp
70-72 °C (lit.)
작용기
nitro
phenyl
thioether
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChI key
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)