441597
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
동의어(들):
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
132.12
Beilstein:
1723526
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
제품명
D-Asparagine, 99%
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.