주요 문서
445347
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
97%
동의어(들):
(R)-(−)-1-Indanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
Beilstein:
3196204
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
유전자 정보
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)