About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
283.34
Beilstein:
2058696
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
66-70 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.