주요 문서
462675
Sigma-Aldrich
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
동의어(들):
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3SO3)2Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
308.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: tin
reagent type: catalyst
Quality Level
농도
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.444
mp
−27 °C
density
1.55 g/mL at 25 °C
SMILES string
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
기타 정보
Contains methanesulfonic acid
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)