주요 문서
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-152 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChI key
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)