주요 문서
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
동의어(들):
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoleucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
367.44
Beilstein:
7723942
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥96.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)