주요 문서
483613
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylstannyl)acetylene
동의어(들):
1,2-Ethynediylbis[trimethylstannane], Ethynylenebis[trimethyl]tin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SnC≡CSn(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
351.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
59-61 °C (lit.)
Quality Level
SMILES string
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
InChI key
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)